Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, standard, white
Code produit 10273513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 plates
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10273513 50 plates 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10273513 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1384W
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Les plaques PCR Thermo Scientific™ ABgene 384 puits à jupe pleine sont dotées de parois fines pour un transfert de chaleur efficace et une compatibilité avec la plupart des thermocycleurs.
Les plaques PCR Thermo Scientific™ ABgene™ 384 puits à jupe pleine sont dotées de parois fines pour un transfert de chaleur efficace et une compatibilité avec la plupart des thermocycleurs.
  • Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
  • Des parois de puits uniformes et fines permettent un transfert de chaleur maximum et homogène assurant également de hautes performances à partir de chaque échantillon
  • Empreinte SBS
  • Volume maximal des puits : 40 μl ; volume utile : 25 μl
  • Coin biseauté : A24
Procédé de fabrication combiné à des tests de contrôle qualité (CQ). Leaders de l’industrie pour une fiabilité optimale des produits :
  • Fabrication en salle stérile : élimination du risque d’interférence des particules et des contaminants biologiques avec les applications de biologie moléculaire
  • Polypropylène pur de qualité médicale : polymère spécial totalement inerte ne risquant pas d’interférer avec les composants de réaction utilisés dans les applications PCR
  • Test d’intégrité : chaque puits de chaque plaque est inspecté visuellement et testé à l’aide d’une méthode de détection à microtrou électrostatique
  • Analyses fonctionnelles PCR : test des produits dans le cadre d’analyses fonctionnelles PCR permettant de vérifier les contrôles négatifs et la cohérence des réplicats techniques
  • Test d’évaporation : tous les lots d’échantillons sont soumis à un cycle PCR afin de tester les performances d’étanchéité de leur fermeture
  • Test biologique : tous les lots sont soumis à un test biologique certifiant qu’ils sont totalement exempts d’ARNase, de DNase et d’ADN
Options de format :
Plaques code-barres
  • Dotées de deux codes-barres standard 128 soigneusement conçus et positionnés pour être compatibles avec tous les lecteurs de code-barres courants
  • Les codes sont aléatoires et chaque code-barres est également disponible dans un format lisible à l’œil nu
  • Grande résistance aux températures (entre -196 et +120°C)
  • Revêtement exclusif offrant une meilleure résistance aux rayures
  • Dimensionnement et mise en place précis pour un balayage fiable
  • Codage à barres personnalisé également disponible (sur demande)
Plaques blanches
  • Spécialement conçues pour les applications qPCR
  • Réflexion des signaux de fluorescence supérieure à celle offerte par les plaques transparentes traditionnelles, garantissant la détection de faibles niveaux de fluorescence
  • Capacité de réflexion complète des signaux : paroi opaque des puits empêchant les signaux de traverser le bloc du thermocycleur et d’être partiellement réfléchis ou absorbés et éliminant tout risque d’impact des variations du bloc sur vos données qPCR
Plaques colorées
  • Idéales pour l’organisation et le suivi des échantillons
  • Disponibles en cinq couleurs différentes : bleu, vert, violet, rouge et jaune
Compatibilité :
Options de scellage : Scellage adhésif, thermoscellage.
Recommandées dans les cas suivants :
PCR, qPCR / PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié sans RNase / DNase
Conditionnement 50/plaque
Couleur Blanc
Type de produit Microplaque PCR
À utiliser avec (équipement) Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Type de jupe À jupe
Matériau PP
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 25 μl
Quantité 50 plates
Vitesse de réaction Étalon