Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage vierges et alphanumériques Abgene™
BIOPHARMA
Code produit 11929405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11929405 1.2 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11929405 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    130.00€ / 1000 pièces
    Économisez 57.00€
    30% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Les tubes de stockage alphanumériques et sans code-barres Thermo Scientific™ ABgene garantissent un stockage en toute sécurité des échantillons, et permettent l’accès, la fermeture étanche et la récupération d’échantillons individuels.
Les tubes de stockage alphanumériques et sans code-barres Thermo Scientific™ ABgene garantissent un stockage en toute sécurité des échantillons, et permettent l’accès, la fermeture étanche et la récupération d’échantillons individuels.
  • Chaque tube peux être pris et/ou mis en place sur la plaque de tubes pour le reformatage d'une sélection d'échantillons – plus besoin de décongeler une plaque de stockage entière pour obtenir seulement quelques échantillons
  • Fabriqués en polypropylène de grade médical 100 % vierge ; étanchéité de chaque lot testée, pour vous garantir l’intégrité et la fiabilité des échantillons
  • Disponibles sans marquage (tubes blancs) ou avec codage alphanumérique dans le fond de chaque tube, pour une meilleure identification des échantillons.
  • Vaste choix de volumes de tubes et de bouchons, disponibles en vrac ou en rack V-well pour améliorer la récupération des échantillons
  • Portoir à fond ouvert, pour une congélation et une décongélation plus rapide.
  • Large plage de températures de -180° à 120°C
Rack de stockage à la conception améliorée
  • Contrairement aux tubes ou blocs de stockage standard, les tubes de stockage alphanumériques et vierges sont fournis dans des racks de 96 tubes spécifiques, empilables, d’un encombrement minime permettant d’atteindre et de récupérer des échantillons individuels
  • Portoir avec couvercle doté d'une référence en grille alphanumérique, pour une localisation aisée des tubes.
Recommandés pour :
Récupération d'échantillons individuels ; Expédition d'échantillons ; Stockage d'ADN, de composés ou d'autres échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Blanches, en vrac
Capacité (métrique) 1.2 ml
Matériau Polypropylène (qualité médicale)
Conditionnement En vrac, lot de 1000 tubes / boîte
Type de puits Fond en V