Description
Le tapis Thermo Scientific™ Abgene™ SmartCap scelle 96 échantillons en une seule fois dans un format de stockage à haute densité, offrant des avantages d’économie d’espace maximum. Adapté à une utilisation avec des tubes de stockage Thermo Scientific allant de 0,3 à 1,4 ml, le tapis Abgene SmartCap maintient le joint constant jusqu’à -80°C.
Caractéristiques :
- Stockage efficace
- Matériaux optimisés
- Facilité d’installation et d’accès
Spécification
Spécification
| Description | Ferme 96 tubes à échantillons à la fois |
| Nbre de puits | 96 |
| Type de produit | Tapis de scellage |
| Plage de températures (métrique) | -80°C |
| Concept écologique | ACT Ecolabel (Silver) |