Learn More
Abiraterone, MedChemExpress
Description
Abiraterone is a potent and irreversible CYP17A1 inhibitor with antiandrogen activity, which inhibits both the 17α-hydroxylase and 17,20-lyase activity of the cytochrome p450 enzyme CYP17 with IC50s of 2.5 nM and 15 nM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Abiraterone |
| CAS | 154229-19-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H31NO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | CB-7598 |
| Informations sur la solubilité | DMF : 8.75 mg/mL (25.04 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 5.4 mg/mL (15.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (14.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12C(C3=CN=CC=C3)=CC[C@]1([C@@]4(CC=C5[C@@](C)([C@]4(CC2)[H])CC[C@@H](C5)O)[H])[H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 349.51 |
| Afficher plus |