Learn More
Abnova™ Kit de purification d’ARN total de sang et de cellules de cultures
Code produit 16032378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16032378 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16032378 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur U0064.1Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Le kit de purification d’ARN total de sang et de cellules de cultures est spécialement conçu pour purifier l’ARN total provenant du sang humain entier frais et des cellules animales de culture.
  • Le kit a été conçu spécifiquement pour purifier l’ARN total à partir de sang humain entier frais et de cellules de culture
  • L'ensemble de la procédure peut être réalisé en 30 minutes.
  • Les applications incluent la RT-PCR, le transfert Northern, l’extension d’amorce, la sélection d’ARNm et la synthèse d’ADNc
  • Rendement de 5 à 30 μg
Specifications
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Description Le kit de purification d’ARN total de sang et de cellules de cultures est spécialement conçu pour purifier l’ARN total provenant du sang humain entier frais et des cellules animales de culture.
À utiliser avec (application) Purification
Comprend Tampon de lyse RBC de 200 ml, tampon RB de 60 ml, tampon RT de 30 ml, tampon W1 de 50 ml, tampon de lavage de 25 ml (ajout d’éthanol de 100 ml), eau sans RNase de 6 ml, colonne RB, tube de prélèvement de 2 ml
Type de produit Kit de purification d’ARN total de cellules sanguines / en culture
Quantité 1 kit