Learn More
Abnova™ Sonde CEN18q (FITC) FISH
Code produit 16032725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μl
Conditionnement:
20µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16032725 20 μl 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16032725 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur FC0146.20uL
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Tampon d’hybridation FISH (80 μl)
Sondes FISH marquées comme marqueurs chromosomiques pour la technique d’hybridation in situ fluorescente.
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
  • Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
  • Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
  • Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
  • Rapport signal-bruit élevé
  • Réactivité croisée faible
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C dans l’obscurité.
Marqueur ou colorant FITC
À utiliser avec (application) Hybridation fluorescente in situ (cellule)
Comprend Tampon d’hybridation FISH (80 uL)
Site 18q11.2
Sonde CEN18q
Type de produit Sonde FISH CEN18q (FITC)
Quantité 20 μl