Learn More
Abnova™ Kit de purification d’ARN total de cellules de culture
Description
- Type d’échantillon : Cellule de culture
- Dimensions des échantillons : Cellules animales de culture (jusqu’à 5 x 106)
Purification
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Description | Le kit de purification de l’ARN total des cellules de culture a été conçu spécifiquement pour purifier l’ARN total des cellules animales de culture. |
| À utiliser avec (application) | Purification |
| Comprend | Tampon RB de 60 ml, tampon W1 de 130 ml, tampon de lavage de 50 ml (ajout de 200 ml d’éthanol), eau sans RNase de 30 ml, plaque de liaison ARN, plaque de prélèvement de 0,35 ml, film adhésif |
| Type de produit | Kit de purification d’ARN total de cellules en culture |
| Quantité | 1 kit |