Learn More
Abnova™ Sonde FISH de translocation KIF5B/RET SY
Product Code. 16063545
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 μl
Unit Size:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
16063545 200 μl 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16063545 Supplier Abnova™ Supplier No. FT0006.200uL
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml)250 μl.
Sondes FISH marquées pour l’identification de la translocation de gènes à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
  • Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
  • Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
  • Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
  • Rapport signal-bruit élevé
  • Réactivité croisée faible
Specifications
Contenu et stockage Stockage à 4°C dans l’obscurité.
Méthode de détection Fluorescence
Format Tube
Marqueur ou colorant FITC
Type de produit final Probes (Labeled DNA)
Type d’échantillon Tissue (FFPE)
Labeling Target DNA
À utiliser avec (application) Hybridation in situ en fluorescence (cellule), hybridation in situ en fluorescence (sections intégrées à la paraffine fixe formaline/PFA)
Comprend Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul
Type de produit Sonde FISH de translocation KIF5B / RET SY
Quantité 200 μl