Learn More
Abnova™ Kit de purification d’ARN total de plantes
Code produit 16042378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16042378 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16042378 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur U0065.1Kit
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit de purification d’ARN total de plantes est conçu spécifiquement pour purifier l’ARN total à partir de tissus ou de cellules végétales.
  • Fournit une méthode efficace pour purifier l’ARN total à partir de tissus végétaux et de cellules
  • Les échantillons sont broyés dans de l’azote liquide, puis filtrés pour éliminer les débris cellulaires
  • En présence d’un tampon de liaison et d’un sel chaotropique, l’ARN total dans le lysat se lie à la matrice en fibre de verre de la colonne de centrifugation
  • Des traitements de DNase en option peuvent être suivis pour éliminer les résidus d’ADN indésirables
  • La procédure ne nécessite pas d’extraction de phénol ou de précipitation d’alcool et peut être complétée en 30 minutes maximum
  • L’ARN total purifié est prêt à être utilisé en RT, RT-PCR, PCR en temps réel et transfert Northern
  • Conserver à température ambiante
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Description Le kit de purification d’ARN total de plantes est conçu spécifiquement pour purifier l’ARN total à partir de tissus ou de cellules végétales.
À utiliser avec (application) Purification
Comprend Tampon RB de 60 ml, tampon PRB de 60 ml, tampon W1 de 50 ml, tampon de lavage de 25 ml (ajout de 100 ml d’éthanol), eau sans RNase de 15 ml, colonne de filtre, colonne RB, tube de prélèvement de 2 ml
Type de produit Kit de purification d’ARN total végétal
Quantité 1 kit