Learn More
Abnova™ Kit de purification d’ARN total tissulaire
Description
- Les échantillons de tissus peuvent être homogénéisés efficacement dans un tube à microcentrifuger à l’aide du micropilon fourni
- Les détergents et le sel chaotropique sont utilisés pour lyser les cellules et inactiver la RNase avec un traitement de DNase en colonne en option
- La procédure ne nécessite pas d’extraction de phénol ou de précipitation d’alcool et peut être complétée en 15 minutes maximum
- L’ARN purifié est prêt à être utilisé pour la RT-PCR, le transfert Northern, l’extension d’amorce et la construction de bibliothèques d’ADNc
- Peut être stocké à température ambiante (entre 15 et 25°C) pendant au moins 9 mois sans montrer de réduction des performances
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Description | Le kit de purification d’ARN total tissulaire est spécialement conçu pour purifier l’ARN total à partir d’une variété de tissus animaux et de tissus enrobés de paraffine. |
| À utiliser avec (application) | Purification |
| Comprend | Tampon RB de 60 ml, tampon W1 de 50 ml, tampon de lavage de 25 ml (ajout de 100 ml d’éthanol), eau sans RNase de 15 ml, colonne filtrante, colonne RB, tube de prélèvement de 2 ml, Micropilon |
| Type de produit | Kit de purification d’ARN total tissulaire |
| Quantité | 1 kit |