Learn More
3M™ Doodlebug™ Éponge abrasive 8242
Code produit 17188850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17188850 Bleu 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17188850 Fournisseur 3M™ Doodlebug™ Code fournisseur 7100194280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    146.46€ / 30 pièces
    Économisez 112.54€
    43% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Pour les tâches de nettoyage d’intensité moyenne, comme le nettoyage des escaliers
  • Réduit les rouleaux pour éliminer les rayures sur le sol
  • Élimine les saletés et les rayures de diverses surfaces
  • Pour un nettoyage modérément agressif
  • Facile à nettoyer après utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 118 x 254 mm
À utiliser avec (application) Tâches de nettoyage d’intensité moyenne