Learn More
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours ABS
Code produit 11813232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
17 cm
20 cm
34 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) unitSize
11813232 20 cm 1 pièce
11823232 34 cm 1 pièce
11803232 17 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11813232 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 720 01 02
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Trousse premiers soins
• Obligatoire sur tous les lieux de travail
• Trousse de secours d'urgence pour 4 à 10 personnes
• Composition conforme aux recommandations en vigueur
• Fournie avec guide 'premiers secours' multilingues
• Trousse murale ABS bleu
• Inclus 'premiers soins'
Spécification
Profondeur (métrique) 20 cm
Longueur (métrique) 26 cm
Type de produit Kit de premiers secours
Couleur Bleu
Matériau ABS
Comprend 2 bandes de gaz de 3 m x 7 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm, 3 manchons anti-compression, 10 compresses stériles de 20 x 20, doigtier, guide de premiers secours, 6 clips, ciseaux, 2 paires de gants en vinyle, pansement compressif stérile de 2,5 m x
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 8,5 cm