Learn More
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours ABS
Description
Trousse premiers soins
• Obligatoire sur tous les lieux de travail
• Trousse de secours d'urgence pour 4 à 10 personnes
• Composition conforme aux recommandations en vigueur
• Fournie avec guide 'premiers secours' multilingues
• Trousse murale ABS bleu
• Inclus 'premiers soins'
• Obligatoire sur tous les lieux de travail
• Trousse de secours d'urgence pour 4 à 10 personnes
• Composition conforme aux recommandations en vigueur
• Fournie avec guide 'premiers secours' multilingues
• Trousse murale ABS bleu
• Inclus 'premiers soins'
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 34 cm |
| Longueur (métrique) | 36 cm |
| Type de produit | Kit de premiers secours |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | ABS |
| Comprend | 4 bandes de gaz de 3 m x 7 cm, 4 bandes extensibles de 3 m x 7 cm, 4 manchons anti-compression, 20 compresses stériles de 20 x 20, couverture de survie, doigtier, 12 épingles à nourrice, guide de premiers secours, ciseaux, 2 paires de gants en vinyle, 2 pansements compressifs stériles de 2,5 m x 10 cm, 2 pansements compressifs stériles |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (métrique) | 12 cm |