Learn More
Testo™ Thermo-hygromètre 608-H2
Code produit 10693333
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–10°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10693333 –10°C à +70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10693333 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0560 6082
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermo-hygromètre à lecture facile avec un grand écran et une alarme visuelle. Le thermo-hygromètre 608-H2 Testo™ mesure la température de l’air, l’humidité et le point de rosée.
  • Mesure et affiche la température et l’humidité
  • Calcule et affiche le point de rosée
  • L’alarme LED se déclenche lorsque les seuils sont dépassés
  • Qualité durable : le capteur d’humidité stable à long terme garantit des années de mesure
Spécification
Taux d’humidité 2 à 98 %
Résolution 0,1 % hr
Précision ±2 % hr
Plage de températures (métrique) –10°C à +70°C
Précision de la température ±0,5 °C à 25 °C
Type de batterie Pile monobloc 9 V, 6F22
Type d’affichage LCD
Matériau Boîtier ABS
Temps de réponse 18 s
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 111 x 90 x 40 mm
Poids (métrique) 168 g