Learn More
Hanna Instruments™ Mini-agitateurs magnétiques compacts, plastique ABS
Description
Les agitateurs magnétiques de la gamme HI80 sont compacts et légers, ce qui permet une manipulation aisée en laboratoire. L’espace limité sur les paillasses de laboratoire n’est plus un problème grâce à ces agitateurs colorés peu encombrants. Plusieurs agitateurs peuvent être sur la paillasse en même temps, les couleurs différentes aident à reconnaître les échantillons. Les voyants LED garantissent aux utilisateurs que l’agitateur fonctionne, tandis que le revêtement en plastique durable résiste aux effets nocifs des produits chimiques déversés.
- Moulés en plastique ABS dans différentes couleurs pour aider à identifier les échantillons sur une paillasse encombrée
- La commande de vitesse électronique est variable, de 100 à 1 000 tr/min.
- Speedsafe™ Le limiteur de vitesse automatique à rétroaction optique prévient les accidents et les dommages à l'agitateur en cas de retrait de la charge pendant l'agitation.
- Option économique pour les utilisateurs qui ne veulent pas engager de frais supplémentaires pour un élément chauffant
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 1 000 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | ABS |
| Capacité | 1 L |
| Tension | 230/100 - 120/100 V |
| Diamètre (métrique) | 137 mm |
| Hauteur (métrique) | 51 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Garantie et services | 2 ans |
| Couleur | Bleu clair |
| Afficher plus |