Learn More
Velp Scientifica™ Turbidimètre TB1
Code produit 15339494 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Source lumineuse:
Diode infrarouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Source lumineuse Conditionnement
15339494 Diode infrarouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15339494 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur R109B12150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    969.83€ / 1 pièces
    Économisez 95.17€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Turbidimètre TB1 Velp Scientifica™ qui mesure la turbidité des échantillons aqueux de façon simple et précise.
Simple et précis
  • Intuitif et facile à étalonner
  • Résultats de première qualité fournis en quelques secondes
  • L’analyse subséquente est plus précise
  • Étalons traçables NIST
  • Mesure conforme à la norme ISO 7027
Conception robuste
  • Protection IP 67 contre l’infiltration des particules et des liquides
  • Boîtier ABS robuste
Système complet
  • Fournis avec 4 références d’étalonnage (800, 100, 20 et 0,02 NTU)
  • 3 flacons, tissu, huile de silicone, piles et mallette de transport inclus
  • Il est possible de tester jusqu’à 1200 échantillons avec un ensemble de piles
Spécification
Type Turbidimètre portatif
Source lumineuse Diode infrarouge
Type d’affichage LCD
Matériau ABS
Indice IP IP67
Longueur (métrique) 155 mm
Largeur (métrique) 68 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Méthodes acceptées par l’ISO Méthode néphélométrique conforme à la norme ISO 7027 (90°)
Poids (métrique) 0,2 kg