Learn More
Testo™ Instrument de mesure du niveau sonore ABS
Code produit 10358303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
255 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10358303 255 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10358303 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0563 8155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.01€
    300.00€ / 1 pièces
    Économisez 172.01€
    36% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Type de batterie Bloc pile de 9 V, 6F22
Dimensions 255 x 55 x 43 mm
À utiliser avec (application) Déterminez le niveau de bruit rapidement, facilement et de manière fiable dans le travail quotidien
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 43 mm
Comprend Tournevis de réglage, vis de trépied intégrée (0,25 po)
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 255 mm
Plages de mesure 32 à 130 dB
Mémoire Mémoire min. / max.
Résolution 0,1 dB
Temps de réponse 5 s
Poids (impériale) 7 oz.
Poids (métrique) 195 g
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 55 mm