Learn More
(+)-Acide abscisique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16328297 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16328297 100 mg 100mg
16338297 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16328297 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 342401000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.35€
    54.65€ / 100mg
    Économisez 10.70€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 21293-29-8 | C15H20O4 | 264.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21293-29-8
Formule moléculaire C15H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Clé InChI JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Nom IUPAC Acide (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-triméthyl-4-oxycyclohex-2-en-1-yl]-3-méthylpenta-2,4-diénoïque
SMILES C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Abscisic acid
Point de fusion 160.0°C to 163.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 12
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aq. nahco3, chloroform, acetone, ethyl, acetate, ether, ethanol, slightly soluble in benzene., sparingly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 264.32
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Abscisic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Abscisic acid