Learn More
BD AbSeq Kit d’amélioration
Code produit 32188681 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
AbSeq Kit d’amélioration
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
32188681 AbSeq Kit d’amélioration 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32188681 Fournisseur BD Code fournisseur 570750
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Améliore BD™ AbSeq les performances en diminuant le bruit de fond indésirable d’Ab-Oligo qui peut survenir dans certaines applications.
Ce produit doit être utilisé dans les flux de travail où les échantillons sont conservés dans BD™ le tampon de conservation d’échantillons OMICS-Guard avant la AbSeq BD™ coloration, comme avec BD™ Intracellular AbSeq. BD™ AbSeq L’enhancer est une combinaison de 3 composants individuels qui doivent être ajoutés en quantité égale aux cellules avant d’être colorés avec BD™ AbSeq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit AbSeq Kit d’amélioration