Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, low ROX
Description
Les mélanges de qPCR Thermo Scientific™ Absolute Blue contiennent un colorant bleu inerte pour améliorer significativement le contraste entre le réactif et le plastique, permettant une vérification rapide et facile de la distribution du master mix.
Amplification d'ADN par qPCR
• Visualisation, sensibilité et flexibilité ABsolues!
• Formulations pour résultats optimisés quelle que soit la plateforme QPCR utilisée
• Unique, colorant bleu inerte facilitant le pipetage précis de faibles volumes et validant l'ajout du mélange réactionnel. Idéal pour plaques blanches: ces plaques augmentent la transmission de la fluorescence et améliorent la répétabilité
• Mais la difficile visualisation des réactifs limite souvent leur utilisation. Tous Master Mix avec dTTP s'incorporant plus facilement que le dUTP, augmentant l'efficacité et réduisant le temps de réaction. Q-PCR: Avec polymérase hot
• Start Thermo-Start pour spécificité accrue, descriptif détaillé sur demande
• ABsolute Blue QPCR Master Mix
• Avec ROX inclus dans le mélange réactionnel, basse concentration
• Tous les kits SYBR au même prix
• Visualisation, sensibilité et flexibilité ABsolues!
• Formulations pour résultats optimisés quelle que soit la plateforme QPCR utilisée
• Unique, colorant bleu inerte facilitant le pipetage précis de faibles volumes et validant l'ajout du mélange réactionnel. Idéal pour plaques blanches: ces plaques augmentent la transmission de la fluorescence et améliorent la répétabilité
• Mais la difficile visualisation des réactifs limite souvent leur utilisation. Tous Master Mix avec dTTP s'incorporant plus facilement que le dUTP, augmentant l'efficacité et réduisant le temps de réaction. Q-PCR: Avec polymérase hot
• Start Thermo-Start pour spécificité accrue, descriptif détaillé sur demande
• ABsolute Blue QPCR Master Mix
• Avec ROX inclus dans le mélange réactionnel, basse concentration
• Tous les kits SYBR au même prix
Specifications
Specifications
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contenu : • 16 x 1,25 ml de mélange basse concentration ROX qPCR ABsolute Blue (2X) Suffisant pour 1600 réactions de 25 µl. Conserver à -20°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500, QuantStudio™, système Viia™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Gamme de produits | Bleu ABsolute |
| Show More |