Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Code produit 11862173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 600 réactions
400 réactions
Conditionnement:
1600 réactions
400 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11862173 1 600 réactions 1600 réactions
11872173 400 réactions 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11862173 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB4322B
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Intègre un colorant bleu inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix rapidement, facilement et de façon infaillible.
Les mélanges Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green sont des master mixes optimisés 2X pour la chimie SYBR Green. Les master mixes incorporent un colorant inerte bleu pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le mélange maître en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible. Les mélanges qPCR ABsolute Blue comprennent l’enzyme de démarrage à chaud Thermo-Start Taq pour offrir une sensibilité accrue.
Amplification d'ADN par qPCR
• Visualisation, sensibilité et flexibilité ABsolues!
• Formulations pour résultats optimisés quelle que soit la plateforme QPCR utilisée
• Unique, colorant bleu inerte facilitant le pipetage précis de faibles volumes et validant l'ajout du mélange réactionnel. Idéal pour plaques blanches: ces plaques augmentent la transmission de la fluorescence et améliorent la répétabilité
• Mais la difficile visualisation des réactifs limite souvent leur utilisation. Tous Master Mix avec dTTP s'incorporant plus facilement que le dUTP, augmentant l'efficacité et réduisant le temps de réaction. Q-PCR: Avec polymérase hot
• Start Thermo-Start pour spécificité accrue, descriptif détaillé sur demande
• Thermo Scientific ABsolute Master Mix pour PCR quantitative
• Avec SYBR™ Green et ROX inclus dans le mélange réactionnel, basse concentration
• Tous les kits SYBR au même prix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
• 16 x 1,25 ml de mélange basse concentration ROX QPCR SYBR Green ABsolute Blue (2X)
• 100 μl de MgCl2 (1M)
Suffisant pour 1 600 réactions de 25 µl.
Stockage à -20°C
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7500, QuantStudio™, système Viia™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Gamme de produits Bleu ABsolute
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 1,600 reactions
Suffisant pour 1600 réactions de 25 μl chacune
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Validation d’ARNsi
Compatibilité Cycleurs qPCR
Nbre de réactions 1 600 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 16 x 1,25 ml