Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Description
Les mélanges Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green sont des master mixes optimisés 2X pour la chimie SYBR Green. Les master mixes incorporent un colorant inerte bleu pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le mélange maître en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible. Les mélanges qPCR ABsolute Blue comprennent l’enzyme de démarrage à chaud Thermo-Start Taq pour offrir une sensibilité accrue.
• Visualisation, sensibilité et flexibilité ABsolues!
• Formulations pour résultats optimisés quelle que soit la plateforme QPCR utilisée
• Unique, colorant bleu inerte facilitant le pipetage précis de faibles volumes et validant l'ajout du mélange réactionnel. Idéal pour plaques blanches: ces plaques augmentent la transmission de la fluorescence et améliorent la répétabilité
• Mais la difficile visualisation des réactifs limite souvent leur utilisation. Tous Master Mix avec dTTP s'incorporant plus facilement que le dUTP, augmentant l'efficacité et réduisant le temps de réaction. Q-PCR: Avec polymérase hot
• Start Thermo-Start pour spécificité accrue, descriptif détaillé sur demande
• Thermo Scientific ABsolute Master Mix pour PCR quantitative
• Avec SYBR™ Green et ROX inclus dans le mélange réactionnel, basse concentration
• Tous les kits SYBR au même prix
Specifications
Specifications
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contenu : • 16 x 1,25 ml de mélange basse concentration ROX QPCR SYBR Green ABsolute Blue (2X) • 100 μl de MgCl2 (1M) Suffisant pour 1 600 réactions de 25 µl. Stockage à -20°C |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500, QuantStudio™, système Viia™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Gamme de produits | Bleu ABsolute |
| Show More |