Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, with separate ROX vial
Code produit 11852163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1600 réactions
400 réactions
Conditionnement:
1600 réactions
400 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11852163 400 réactions 400 réactions
11842163 1600 réactions 1600 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11852163 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB4167A
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Intègre un colorant bleu inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix rapidement, facilement et de façon infaillible.
Les mélanges Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green sont des master mixes optimisés 2X pour la chimie SYBR Green. Les master mixes incorporent un colorant inerte bleu pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le mélange maître en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible. Les mélanges qPCR ABsolute Blue comprennent l’enzyme de démarrage à chaud Thermo-Start Taq pour offrir une sensibilité accrue.
Amplification d'ADN par qPCR
• Avec SYBR™ Green et ROX en tube séparé
• Tous les kits SYBR au même prix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
• 1 x 5 ml de mélange QPCR SYBR Green ABsolute Blue (2X)
• 100 μl de MgCl2 (1M)
• 25 μl de colorant de référence ROX (1 mM)
Suffisant pour 400 réactions de 25 µl.
Conserver à -20°C.
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Gamme de produits Bleu ABsolute
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 400 reactions
Suffisant pour 400 réactions de 25 μl chacune
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Validation d’ARNsi
Compatibilité Instruments de qPCR à base de bloc
Nbre de réactions 400 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 5 mL