Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, with separate ROX vial
Description
Les mélanges de qPCR Thermo Scientific™ Absolute Blue contiennent un colorant bleu inerte pour améliorer significativement le contraste entre le réactif et le plastique, permettant une vérification rapide et facile de la distribution du master mix.
- Hautes performances : sensibilité absolue, cohérence et confort
- Contraste amélioré et erreurs réduites : identifier facilement et correctement le Reaction Mix aliquotté dans toutes les plaques et tous les tubes
- Universel : compatible avec toutes les principales plates-formes qPCR
- Adaptable : disponible dans différentes concentrations de colorant de référence passive ROX
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contenu : •16 x 1,25 ml de mélange ABsolute Blue QPCR (2X) • 100 μl de MgCl2 (1M) • 25 μl de colorant de référence ROX (1 mM) Conserver à -20°C |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon |
| Gamme de produits | Bleu ABsolute |
| Afficher plus |