Learn More
Testo™ Manomètre de pression absolue
Marque:  Testo™ 0560 0511
Code produit. 11301304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.55€
    190.00€ / 1 pièces
    Économisez 216.55€
    53% de réduction
Expédition estimée: 16-10-2026
Description
Manomètre compact
• Mesure différentielle ou absolue
• Compensation en température
• Protocole d'étalonnage
• Capot de protection: protège de la poussière et des chocs
• Grand écran numérique LCD rétro-éclairé
• Boîtier robuste. Capot de protection poussière et chocs. Fixation magnétique, étui ceinture et dragonne
• Fixation magnétique, étui ceinture et dragonne
• Caractéristiques communes Affichage en mbar, Pa, hPa,mm H2O, inH2O,mm Hg, psi. Mesure toutes les 0.5 sec. Extinction automatique après 10 min. Mise à zéro par simple pression d'une touche. Compatible uniquement avec les gaz non
• Agressifs entre 0 et 50°C. Compensation automatique en température et protocole d'étalonnage. Raccords pour tube souple φ interne 4 à 6mm
• Grand écran numérique LCD
• Boîtier robuste
• Manomètre absolu compact
• Gamme de mesure 300-1200 mbar. Calcul de la pression barométrique. Mesure de l'altitude. Autonomie 200 h sans rétro éclairage
• Manomètre absolu compact