Learn More
Applied Biosystems™ Absolute Q™ 1-step RT-dPCR Master Mix (4X)
Code produit 17846511 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 reactions
Conditionnement:
450µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17846511 200 reactions 450µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17846511 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A55146
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Applied Biosystems Absolute Q 1-step RT-dPCR Master Mix (4X) is optimized for use with the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System in a simple workflow with minimal processing steps.
  • Optimized for use with the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System in a simple workflow with minimal processing steps
  • The 4X formulation enables analysis of higher sample volumes and delivers accurate quantification of RNA targets without using a standard curve
  • Set up the reaction like 1-Step RT-qPCR, then load and run the plate in a single instrument
  • Requires just 5 minutes of hands-on time and RT-dPCR run time of ∼65 minutes
  • Ability to detect less than 1 copy/μL of a specific target within a 4-plex reaction
  • Detect up to four targets in a single reaction
  • Highly reproducible results between technical replicates, consistently generate >20,000 analyzable micro-chambers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Amorce-sonde
Méthode PCR Digital PCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction <2 hr.
Technique PCR numérique
Quantité 200 reactions
Compatibilité Système de PCR numérique Absolute Q
Hot Start Hot Start Taq Polymerase
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ARN
Volume 450 μL
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.