Learn More
Applied Biosystems™ Kit de plaques Absolute Q™ MAP16 et Master Mix RT-DPCR en 1 étape
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Composant clé du système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q.
- Le système est alimenté par la technologie brevetée MAP.
- Permet une séparation cohérente et automatisée de l’échantillon en 20 000 microchambres avec un coefficient de variation (CV) de < 1 %.
- Les plaques moulées par microinjection QuantStudio Absolute Q MAP16 surmontent les problèmes courants d’incohérence et de volume mort élevé.
- Cette nouvelle approche offre de nombreux avantages, notamment : un volume précis de microchambres, une distribution uniforme des échantillons et plus de 98 % du volume chargé analysé.
- Ce produit comprend également le Master Mix Absolute Q 1-step RT-dPCR (4X), optimisé pour une utilisation avec le système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q dans un flux de travail simple avec des étapes de traitement minimales.
- La formulation 4X permet l’analyse d’un volume d’échantillon plus élevé ainsi qu’une quantification précise des cibles d’ARN sans utiliser de courbe d’étalonnage.
- La précision inégalée du système Absolute Q améliore votre confiance dans les mesures pour les réplicats et les expériences.
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | PCR numérique |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Résultats en moins de 2 heures |
| Technique | PCR numérique |
| Quantité | 192 reactions |
| Compatibilité | Système de PCR numérique Absolute Q |
| Hot Start | Polymérase Taq à démarrage à chaud |
| Nbre de réactions | 192 réactions |
| Type d’échantillon | ARN |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.