Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, no ROX
Code produit 11807682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 600 réactions
Conditionnement:
1600 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11807682 1 600 réactions 1600 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11807682 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1132B
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les mélanges Thermo Scientific ABsolute qPCR sont optimisés pour une utilisation avec des sondes d’hybridation et contenant tous les composants nécessaires pour effectuer une PCR quantitative, à l’exception du modèle et des amorces / sondes.
Bénéficiez d’une sensibilité et d’une reproductibilité dans les applications de PCR en temps réel grâce aux mélanges maîtres Master Mixes qPCR avec sonde de détection Thermo Scientific™ ABsolute™.
  • Les mélanges Thermo Scientific ABsolute qPCR sont optimisés pour une utilisation avec des sondes d’hybridation.
  • Ils contiennent tous les composants nécessaires pour effectuer une PCR quantitative, à l’exception du modèle et des amorces / sondes.
  • Le Master Mix 2X contient un tampon de réaction exclusif qui offre une sensibilité, une spécificité et une reproductibilité élevées.
  • Les mélanges ABsolute qPCR sont disponibles avec l’option de concentration de colorant de référence ROX élevée incluse, de faible concentration de ROX et sans colorant de référence ROX.
  • Il existe également une version Master Mix optimisée pour les instruments capillaires.
Points clés
  • Fiabilité et haute sensibilité - Les master mixes contiennent notre enzyme de démarrage à chaud brevetée, l’ADN polymérase Thermo-Start.
  • Reproductibilité - Tous les mélanges sont soumis à un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence des lots.
  • Tampon optimisé - Pour des performances maximales dans les réactions multiplex.
  • Applications : analyse de l’expression génétique, validation d’ARNsi et génotypage
Produit alternatif
  • Essayez le Master Mix TaqMan Fast Advanced (4444963), notre Master Mix avec sonde le plus performant.
  • Le Master Mix TaqMan Fast Avanced comporte le mélange ABsolute qPCR avec des capacités supplémentaires ajoutées pour l’analyse de l’expression génétique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
•16 x 1,25 ml de mélange QPCR ABsolute (2X)
Conserver à -20°C
Description Mélange QPCR AbsoluteX, mélange QPCR ; flacon de 1,25 ml ; 800 réactions
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Gamme de produits ABsolute
Type de produit Mélange qPCR
Quantité 16 flacons de 1,25 ml ; 800 réactions de 50 μl
Suffisant pour 1600 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Validation d’ARNsi
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Nbre de réactions 1 600 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 1,25 mL