Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Code produit 11847682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 600 réactions
400 réactions
Conditionnement:
1600 réactions
400 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11847682 1 600 réactions 1600 réactions
11857682 400 réactions 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11847682 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1138B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00€
    1879.65€ / 1600 réactions
    Économisez 480.35€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Optimisé pour une utilisation avec des sondes d’hybridation et contenant tous les composants nécessaires pour effectuer une PCR quantitative, à l’exception du modèle et des amorces / sondes.
Bénéficiez d’une sensibilité et d’une reproductibilité dans les applications de PCR en temps réel grâce aux mélanges maîtres Master Mixes qPCR avec sonde de détection Thermo Scientific™ ABsolute™.
  • Fiabilité et haute sensibilité - Les master mixes contiennent notre enzyme de démarrage à chaud brevetée, l’ADN polymérase Thermo-Start.
  • Reproductibilité - Tous les mélanges sont soumis à un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence des lots.
  • Tampon optimisé - Pour des performances maximales dans les réactions multiplex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
•16 x 1,25 ml de mélange ROX QPCR ABsolute (2X)
Conserver à -20°C
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™
Gamme de produits ABsolute
Type de produit Mélange qPCR
Quantité 1,600 reactions
Suffisant pour 1600 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Nbre de réactions 1 600 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 20 mL