Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Description
Bénéficiez d’une sensibilité et d’une reproductibilité dans les applications de PCR en temps réel grâce aux mélanges maîtres Master Mixes qPCR avec sonde de détection Thermo Scientific™ ABsolute™.
- Fiabilité et haute sensibilité - Les master mixes contiennent notre enzyme de démarrage à chaud brevetée, l’ADN polymérase Thermo-Start.
- Reproductibilité - Tous les mélanges sont soumis à un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence des lots.
- Tampon optimisé - Pour des performances maximales dans les réactions multiplex.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contenu : •1 x 5 ml de mélange ROX QPCR ABsolute (2X) Conserver à -20°C |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™ |
| Gamme de produits | ABsolute |
| Type de produit | Mélange qPCR |
| Afficher plus |