Learn More
Thermo Scientific™ Mélange qPCR ABsolute, SYBR Green, sans ROX
Description
Le mélange 2X qPCR SYBR Green Mix contient des niveaux optimaux de colorant SYBR Green I actif et de l’ADN polymérase Thermo-Start fournis dans un tampon de réaction exclusif qui permet la détection de cibles à faible nombre de copies.
Les mélanges ABsolute qPCR SYBR Green Mix se déclinent en plusieurs versions : concentration élevée de colorant de référence ROX, faible concentration de colorant ROX, fluorescéine ou absence de colorant de référence. Un mélange Master Mix optimisé pour les instruments capillaires est également disponible.
- Les mélanges Thermo Scientific ABsolute qPCR SYBR Green sont optimisés pour la chimie SYBR Green et contiennent tous les composants nécessaires pour effectuer une PCR quantitative, à l’exception du modèle et des amorces.
- Le mélange 2X qPCR SYBR Green Mix contient des niveaux optimaux de colorant SYBR Green I actif et de l’ADN polymérase Thermo-Start fournis dans un tampon de réaction exclusif qui permet la détection de cibles à faible nombre de copies.
- Les mélanges ABsolute qPCR SYBR Green Mix se déclinent en plusieurs versions : concentration élevée de colorant de référence ROX, faible concentration de colorant ROX, fluorescéine ou absence de colorant de référence.
- Un mélange Master Mix optimisé pour les instruments capillaires est également disponible.
Points clés
- Fiabilité et haute sensibilité les Master Mix contiennent notre enzyme de démarrage à chaud brevetée, l’ADN polymérase Thermo-Start.
- Tampon optimisé contenant SYBR Green I
- Reproductibilité : tous les Master Mix subissent un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence entre les lots.
- Stockage à -20°C
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contenu : • 16 x 1,25 ml de mélange QPCR SYBR Green ABsolute (2X) • 100 μl de MgCl2 (1M) Suffisant pour 400 réactions de 25 µl. Stockage à -20°C |
| Méthode de détection | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene |
| Gamme de produits | ABsolute |
| Type de produit | Master Mix SYBR PCR en temps réel |
| Afficher plus |