Learn More
HALYARD™ Revêtement absorbant pour bac
Code produit 30274713 Tous les produits Halyard Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
51 x 64 cm
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30274713 51 x 64 cm 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30274713 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur 48139
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le revêtement absorbant pour plateau protège les objets pendant la stérilisation ou peut être utilisé comme serviette à usage général.
  • HALYARD™ Les doublures absorbantes pour plateaux sont conçues pour être utilisées à la fois à l'intérieur des plateaux, à proximité des instruments délicats, et sous les plateaux pour absorber la condensation, et contribuent à protéger le film de stérilisation des coins et des bords tranchants des plateaux.
  • Dimensions 51 x 64 cm
  • Peu pelucheux, composé de cellulose et de polyester, 60 g/m²
  • Caoutchouc naturel sans latex et sans DEHP
  • Non stérile ; compatible avec la stérilisation à la vapeur sous vide et la stérilisation à l'oxyde d'éthylène
  • Marquage CE conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, classe I
  • Lot de 8 sachets x 50 pièces
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745, classe I
Couleur Blanc
Matériau Cellulose / polyester, Polyester
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Plage de températures (métrique) 132 °C
Dimensions (L x l) 51 x 64 cm
Type de produit Tapis de plateau