Learn More
ABT-046, MedChemExpress
Code produit 16498947
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498947 5 mg
16456666 100 mg
16442477 50 mg
16406368 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498947 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15197
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau ABT-046
CAS 1031336-60-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22N4O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 66.67 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C=NC4=CC=NN41
Poids moléculaire (g/mol) 350.41
Poids de la formule 350.41
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation