Learn More
MedChemExpress ABTS diammonium salt
Code produit 16421569
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16421569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16421569 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY15902
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress ABTS diammonium salt is a substrate for horseradish peroxidase (HRP) conjugate.
Spécification
CAS 30931-67-0
Solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (91.13 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (37.96 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme AzBTS-(NH4)2
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Quantité 1 g
Poids moléculaire 548.68 g/mol
Type de produit Dye Reagents
Pureté ou qualité 98.44%
Conditions d’expédition Room temperature