Description
- Trois adaptateurs de débit réglables sont disponibles pour la série de colonnes C (AC 10, AC 16 et AC 26)
- Permettent de maintenir des hauteurs de lit optimales pour chaque application, comme les chemises thermostatiques pour le contrôle pr
Spécification
Spécification
| Matériau | Caoutchouc fluoré, FPM, Polyamide, Polyéthylène, Polypropylène, acier inoxydable |
| Type | Adaptateur de débit CA 16 |
| Quantité | 1/boîte |