Learn More
R&D Systems™ AC 264613
Code produit 18025282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18025282 10 mg 10mg
18004832 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18025282 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3370/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.21€
    266.70€ / 10mg
    Économisez 27.51€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. PAR2 receptor agonist
Potent and selective protease-activated receptor 2 (PAR2) agonist (pEC50 = 7.5). Displays no activity at other PAR subtypes and exhibits no significant activity at over 30 other receptors implicated in nociception and inflammation. Stimulates PI hydrolysis, Ca2+ mobilization and cellular proliferation in vitro (pEC50 values are 6.9, 7.0 and 7.5 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1051487-82-1
Formule moléculaire C19H18BrN3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau AC 264613
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 400.27
Pureté >98%
Poids moléculaire 400.276