Learn More
Ac-D-Trp-OH, 99%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ac-D-Trp-OH |
| CAS | 2280-01-5 |
| Formule moléculaire | C13H14N2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00065021 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | O=C(O)[C@H](NC(C)=O)CC1=CNC2=C1C=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.26 |
| Pourcentage de pureté | 99% |