Learn More
Ac-Glu-OMe, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ac-Glu-OMe |
| CAS | 17015-15-5 |
| Formule moléculaire | C8H13NO5 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.19 |
| Poids de la formule | 203.0794 |