Learn More
Ac-L-Gln-OH, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ac-L-Gln-OH |
| CAS | 2490-97-3 |
| Formule moléculaire | C7H12N2O4 |
| Numéro MDL | MFCD00038159 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](NC(C)=O)CCC(N)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |