Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion AC200
Code produit 11630831 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
AC200 avec pont
AC 200
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Fréquence unitSize
11630831 AC 200 230 V 50 Hz 1 pièce
10289244 AC200 avec pont 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11630831 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1560001B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le circulateur AC200 est idéal lorsque les applications nécessitent de meilleures performances de pompage, des programmations de variation de la température, des alarmes et des plages de température allant de -50° à +200 °C.
Le circulateur Thermo Scientific™ AC200 est idéal lorsque les applications nécessitent de meilleures performances de pompage, des programmations de variation de la température, des alarmes et des plages de température allant de 13° à 200°C. Il dispose d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à utiliser qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
  • Température max. : 200°C
  • Alarme de niveau de liquide bas correspondant à la classe de sécurité III
  • Arrêt automatique lorsque le contrôleur détecte une température excessive, un niveau de liquide bas ou une surchauffe du moteur
  • Port de communication USB et options pour RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, E/S analogique
  • Alarme de température programmable pour les applications avec des options de choix d’alarme utilisateur, d’état sécuritaire et d’arrêt de l’appareil
  • Régulateur PID auto-réglable, pour un contrôle de température optimisé
  • Programme de variation de la température de 10 étapes — pour modification en cours de fonctionnement ou mise sur pause
  • Étalonnage d’une plage complète de «n« points
  • Fonction RTA (réglage de la température réelle) pour l’étalonnage
  • Mode de régulation de la température interne ou externe (capteur à distance, de type NAMUR)
  • Réglage de la vitesse de pompage pour trois niveaux de contrôle des turbulences
  • Pompe foulante et aspirante puissante pour les applications en circuit ouvert et fermé
  • Disponible en trois langues (anglais, allemand, français)
  • Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C — °F — °K
  • Alarme acoustique et optique
  • Fonction de redémarrage automatique après une panne de courant
  • Port USB pour un contrôle à distance
  • Horloge en temps réel
  • Raccordement de port multifonctions
    • Pompe de surpression (1 bar supplémentaire)
    • Renfort de chauffage (2 kW en plus)
    • Dispositif de remplissage automatique
    • Boîtier de vanne magnétique / d’électrovanne (exemple : contrôle du refroidissement de l’eau du robinet)
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pont (–0026, –0029 et –0021 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description AC200 ; Température maximale : 200°C ; 230 V/50 Hz
Certifications/Conformité Marquage CE, homologation UL, CSA, RoHS
Communications USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogique
Débit 20 l/min
Gamme de températures 13°C à 200°C
Capacité de chauffage 2 kW/1,2 kW
Pression max. 475 mbar/6,89 psi
Aspiration max. 330 mbar/4,85 psi
Modèle AC 200
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température 0,01°C
Dimensions (L x l x H) 7,8 x 6,4 x 14,6 po (19,9 x 16,5 x 37,2 cm)
Longueur (impériale) 7,8 po
Longueur (métrique) 19,9 cm
Largeur (impériale) 6,4 po
Largeur (métrique) 16,5 cm
Hauteur (impériale) 14,6 po
Hauteur (métrique) 37,2 cm
Poids (impériale) 9,25 lb
Poids (métrique) 4,2 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz