Learn More
Thermo Scientific™ Ports d’accès pour incubateurs et chambres environnementales
Code produit 15513761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
102 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur unitSize
15513761 102 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15513761 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 193005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    553.00€ / 1 pièces
    Économisez 22.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Chambres environnementales et incubateurs
Offrez un point d’entrée pour sondes et dispositifs de surveillance dans les chambres environnementales et les incubateurs avec des ports d’accès.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Port avec couvercle
Éclairage DEL
Type Port d’accès
Installation En usine
Diamètre (métrique) intérieur 102 mm