Learn More
BINDER™ Port d’accès gauche (10 à 30 mm)
Code produit 15652056 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15652056 Acier 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15652056 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80121018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    531.00€ / 1 pièces
    Économisez 56.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
S’utilise avec : Unités BINDER ED 56, ED 115, ED 260, ED 720
  • Pour une utilisation sur le côté gauche des dispositifs
  • Inclut une prise en silicone
  • À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Description Port d’accès avec bouchon en silicone - 30 mm, gauche
À utiliser avec (équipement) BINDER Chambres ED 56, ED 115, ED 260, ED 720
Matériau Acier
Type Port d’accès
Comprend Bouchon en silicone
Diamètre (métrique) intérieur 30 mm