Learn More
BINDER™ Orifice d’accès droit (50 à 125 mm)
Code produit 15682056 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
BINDER Série Chambers ED
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15682056 BINDER Série Chambers ED 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15682056 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80121021
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
S’utilise avec : Unités BINDER série ED
  • Pour une utilisation sur le côté droit
  • Inclut une prise en silicone
  • À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Description Port d’accès avec bouchon en silicone - 50 mm, droite
À utiliser avec (équipement) BINDER Série Chambers ED
Matériau Acier
Type Port d’accès
Comprend Bouchon en silicone
Diamètre (métrique) intérieur 50 mm