Learn More
BINDER™ Orifice d’accès droit (50 à 125 mm)
Code produit 15662056 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
BINDER Série Chambers FD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15662056 BINDER Série Chambers FD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15662056 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80121019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.29€
    619.00€ / 1 pièces
    Économisez 47.29€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
S’utilise avec : Unités BINDER série FD
  • Pour une utilisation sur le côté droit
  • Inclut une prise en silicone
  • À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Description Port d’accès avec bouchon en silicone - 50 mm, droite
À utiliser avec (équipement) BINDER Série Chambers FD
Matériau Acier
Type Port d’accès
Comprend Bouchon en silicone
Diamètre (métrique) intérieur 50 mm