Learn More
Merck Accessoires pour kits de porte-filtre à vide, 90 mm
Code produit 15824166 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Base à vide et couvercle
Entonnoir
Joint d’étanchéité
Pince à ressort, aluminium
Tamis
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
15824166 Entonnoir 1 pièce
10769201 Tamis 1 pièce
15844166 Base à vide et couvercle 1 pièce
10791073 Joint d’étanchéité 10 pièces
15834166 Pince à ressort, aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15824166 Fournisseur Merck Code fournisseur XX1019000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Produit accessoire de filtration sous vide en verre MilliporeCes produits accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre Millipore ou pour une configuration alternative. Cet élément est une pièce accessoire pour les kits de porte-filtres tout en verre Millipore de 90 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Porte-filtre tout en verre de 90 mm
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non stérile
Type Entonnoir
Volume (métrique) 1 L
Diamètre (métrique) intérieur 90 mm