Learn More
- Home
- Products
- Équipement et fournitures pour électrophorèse sur gel
- Équipement d’électrophorèse sur gel
- Accessoires et pièces de rechange pour systèmes d’électrophorèse
- Axygen™ Accessoires pour boîte à gel horizontale, 10-20 cm
Axygen™ Accessoires pour boîte à gel horizontale, 10-20 cm
Code produit 15543107 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Sans objet
Type:
Barrage de Casting
Peigne
Peigne multicanal
Plateau UV
Électrode positive de rechange
Électrodes négatives de rechange
Dimensions:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Épaisseur (métrique):
0.75 mm
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
1 mm
2 mm
Sans objet
Conditionnement:
1 unité
32 product options available for selection
| Code produit | Nbre de puits | Type | Dimensions | Épaisseur (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15543107 | 16 | Peigne | 10 cm | 0.75 mm | 1 unité |
| 15593097 | 10 | Peigne multicanal | 10 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15513107 | 12 | Peigne | 10 cm | 0.75 mm | 1 unité |
| 15503107 | 10 | Peigne multicanal | 10 cm | 1.5 mm | 1 unité |
| 15533107 | 12 | Peigne | 10 cm | 1.5 mm | 1 unité |
| 15553107 | 16 | Peigne | 10 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15563107 | 16 | Peigne | 10 cm | 1.5 mm | 1 unité |
| 15523107 | 12 | Peigne | 10 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15573107 | 16 | Peigne | 10 cm | 2 mm | 1 unité |
| 15583107 | 20 | Peigne multicanal | 10 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15513117 | 25 | Peigne | 10 cm | 2 mm | 1 unité |
| 15503117 | 25 | Peigne | 10 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15593107 | 20 | Peigne multicanal | 10 cm | 1.5 mm | 1 unité |
| 15523117 | 8 | Peigne | 10 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15563147 | 16 | Peigne | 20 cm | 0.75 mm | 1 unité |
| 15593147 | 20 | Peigne multicanal | 20 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15503157 | 20 | Peigne multicanal | 20 cm | 1,5 mm | 1 unité |
| 15583147 | 20 | Peigne multicanal | 20 cm | 0.75 mm | 1 unité |
| 15513157 | 25 | Peigne | 20 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15523157 | 30 | Peigne | 20 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15533157 | 40 | Peigne multicanal | 20 cm | 1 mm | 1 unité |
| 15543157 | 40 | Peigne multicanal | 20 cm | 1.5 mm | 1 unité |
| 15553157 | 40 | Peigne multicanal | 20 cm | 2 mm | 1 unité |
| 15563157 | 50 | Peigne | 20 cm | 2 mm | 1 unité |
| 15583097 | Sans objet | Plateau UV | 10 x 10 cm | Sans objet | 1 unité |
| 15573147 | Sans objet | Plateau UV | 20 x 20 cm | Sans objet | 1 unité |
| 15543117 | Sans objet | Électrodes négatives de rechange | 10 cm | Sans objet | 1 unité |
| 15553117 | Sans objet | Électrode positive de rechange | 10 cm | Sans objet | 1 unité |
| 15583157 | Sans objet | Électrodes négatives de rechange | 20 cm | Sans objet | 1 unité |
| 15593157 | Sans objet | Électrode positive de rechange | 20 cm | Sans objet | 1 unité |
| 15533117 | Sans objet | Barrage de Casting | 10 cm | Sans objet | 1 unité |
| 15573157 | Sans objet | Barrage de Casting | 20 cm | Sans objet | 1 unité |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15543107
Fournisseur
Axygen
Code fournisseur
HGB1016075
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Peignes pour boîte horizontale pour gel Axygen™ de 10 - 20 cm
Spécification
Spécification
| Description | Accessoires pour système d’électrophorèse horizontal |
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 10 cm |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 16 |
| Dimensions | 10 cm |
| Épaisseur (métrique) | 0.75 mm |