Learn More
Axygen™ Accessoires pour boîte horizontale pour gel, 15 cm
Code produit 15523137 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
S.O.
Épaisseur (métrique):
0.75 mm
1,5 mm
1.5 mm
1 mm
2,0 mm
S.O.
Type:
Barrage de Casting
Peigne
Peigne compatible multicanaux
Plateau UV
Électrode positive de rechange
Électrodes négatives de rechange
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
S.O.
Packungsgröße:
1 unité
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nbre de puits Épaisseur (métrique) Type Dimensions (L x l) Packungsgröße
15523137 20 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15563117 10 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15573117 10 1,5 mm Peigne S.O. 1 unité
15593117 12 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15523127 14 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15503127 12 1.5 mm Peigne S.O. 1 unité
15513127 14 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15533127 14 2,0 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15553127 16 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15563127 16 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15583127 16 2,0 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15573127 16 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15593127 18 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15503137 18 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15513137 20 0.75 mm Peigne S.O. 1 unité
15543137 20 2,0 mm Peigne S.O. 1 unité
15533137 20 1.5 mm Peigne S.O. 1 unité
15553137 28 0.75 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15563137 28 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15573137 28 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15583137 30 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15593137 30 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15503147 35 1.5 mm Peigne S.O. 1 unité
15513147 8 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15523147 8 1.5 mm Peigne S.O. 1 unité
15583117 S.O. S.O. Plateau UV 10 x 10 cm 1 unité
15543127 S.O. S.O. Plateau UV 10 x 15 cm 1 unité
15543147 S.O. S.O. Électrodes négatives de rechange S.O. 1 unité
15553147 S.O. S.O. Électrode positive de rechange S.O. 1 unité
15533147 S.O. S.O. Barrage de Casting S.O. 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Artikelnummer. 15523137 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. HGB15201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.29€
    37.00€ / 1 pièces
    Économisez 4.29€
    10% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 15 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
À utiliser avec (équipement) Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 15 cm
Type Peigne
Nbre de puits 20
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Épaisseur (métrique) 1 mm
Dimensions (L x l) S.O.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.