Learn More
- Home
- Products
- Équipement et fournitures pour électrophorèse sur gel
- Équipement d’électrophorèse sur gel
- Accessoires et pièces de rechange pour systèmes d’électrophorèse
- Axygen™ Accessoires pour boîte horizontale pour gel, 15 cm
Axygen™ Accessoires pour boîte horizontale pour gel, 15 cm
Code produit 15563117 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
S.O.
Épaisseur (métrique):
0.75 mm
1,5 mm
1.5 mm
1 mm
2,0 mm
S.O.
Type:
Barrage de Casting
Peigne
Peigne compatible multicanaux
Plateau UV
Électrode positive de rechange
Électrodes négatives de rechange
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
S.O.
Conditionnement:
1 unité
30 product options available for selection
| Code produit | Nbre de puits | Épaisseur (métrique) | Type | Dimensions (L x l) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15563117 | 10 | 1 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15573117 | 10 | 1,5 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15593117 | 12 | 1 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15523127 | 14 | 1.5 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15503127 | 12 | 1.5 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15513127 | 14 | 1 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15533127 | 14 | 2,0 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15553127 | 16 | 1 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15563127 | 16 | 1 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15583127 | 16 | 2,0 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15573127 | 16 | 1.5 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15593127 | 18 | 1 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15503137 | 18 | 1.5 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15513137 | 20 | 0.75 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15523137 | 20 | 1 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15543137 | 20 | 2,0 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15533137 | 20 | 1.5 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15553137 | 28 | 0.75 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15563137 | 28 | 1 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15573137 | 28 | 1.5 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15583137 | 30 | 1 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15593137 | 30 | 1.5 mm | Peigne compatible multicanaux | S.O. | 1 unité |
| 15503147 | 35 | 1.5 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15513147 | 8 | 1 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15523147 | 8 | 1.5 mm | Peigne | S.O. | 1 unité |
| 15583117 | S.O. | S.O. | Plateau UV | 10 x 10 cm | 1 unité |
| 15543127 | S.O. | S.O. | Plateau UV | 10 x 15 cm | 1 unité |
| 15543147 | S.O. | S.O. | Électrodes négatives de rechange | S.O. | 1 unité |
| 15553147 | S.O. | S.O. | Électrode positive de rechange | S.O. | 1 unité |
| 15533147 | S.O. | S.O. | Barrage de Casting | S.O. | 1 unité |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15563117
Fournisseur
Axygen™
Code fournisseur
HGB15101
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
46.85€
44.09€ / 1 unités
Économisez 2.76€
5% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 15 cm |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Dimensions (L x l) | S.O. |