Learn More
Axygen™ Accessoires pour boîte horizontale pour gel, 15 cm
Code produit 15593137 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
S.O.
Épaisseur (métrique):
0.75 mm
1,5 mm
1.5 mm
1 mm
2,0 mm
S.O.
Type:
Barrage de Casting
Peigne
Peigne compatible multicanaux
Plateau UV
Électrode positive de rechange
Électrodes négatives de rechange
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
S.O.
Conditionnement:
1 unité
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Épaisseur (métrique) Type Dimensions (L x l) Conditionnement
15593137 30 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15563117 10 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15573117 10 1,5 mm Peigne S.O. 1 unité
15593117 12 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15523127 14 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15503127 12 1.5 mm Peigne S.O. 1 unité
15513127 14 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15533127 14 2,0 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15553127 16 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15563127 16 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15583127 16 2,0 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15573127 16 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15593127 18 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15503137 18 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15513137 20 0.75 mm Peigne S.O. 1 unité
15523137 20 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15543137 20 2,0 mm Peigne S.O. 1 unité
15533137 20 1.5 mm Peigne S.O. 1 unité
15553137 28 0.75 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15563137 28 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15573137 28 1.5 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15583137 30 1 mm Peigne compatible multicanaux S.O. 1 unité
15503147 35 1.5 mm Peigne S.O. 1 unité
15513147 8 1 mm Peigne S.O. 1 unité
15523147 8 1.5 mm Peigne S.O. 1 unité
15583117 S.O. S.O. Plateau UV 10 x 10 cm 1 unité
15543127 S.O. S.O. Plateau UV 10 x 15 cm 1 unité
15543147 S.O. S.O. Électrodes négatives de rechange S.O. 1 unité
15553147 S.O. S.O. Électrode positive de rechange S.O. 1 unité
15533147 S.O. S.O. Barrage de Casting S.O. 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15593137 Supplier Axygen™ Supplier No. HGB1530MC15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.20€
    47.27€ / 1 pièces
    Économisez 3.93€
    7% de réduction
Expédition estimée: 02-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 15 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 15 cm
Type Peigne compatible multicanaux
Nbre de puits 30
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Épaisseur (métrique) 1.5 mm
Dimensions (L x l) S.O.