Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour systèmes de canes et canisters BioCane
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
À utiliser avec les systèmes de canes et canisters Thermo Scientific™ BioCane™.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
| Type | Rack carré |
| Capacité (métrique) | Sans objet |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec les systèmes de tiges et boîtes Thermo Scientific BioCane. |
| Comprend | 5 boxes w/40-cell dividers |
| Capacité | 5 boîtes/rack |
| Capacité du portoir | 5 boîtes |